Läs mer
Litiumfluorid, 97 %, för analys
Produktkod. 11944171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11944171 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10002920 100 g Plastflaska 100g
10012920 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11944171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218270025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-24-4
Molekylformel FLi
Molekylvikt (g/mol) 25.94
MDL-nummer MFCD00011090
InChI-nyckel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
LEDER [Li+].[F-]
Specifikationer
Kokpunkt 1681,0 °C
Kemiskt namn eller material Lithium fluoride
Smältpunkt 845,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Förlust vid torkning 0,4 % (200 °C) (typiskt)
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.63, 2.6300g/mL
Analysprocentintervall 96% min
Linjär formel LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15,5587
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,29 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i syror, olösliga i alkohol
IUPAC-namn litium;fluorid
Formel vikt 25.93
Procent renhet 97%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.