Läs mer
Litiumfluorid, 97 %
Produktkod. 11444733
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444733 2500 g 2500g
11424733 100 g 100g
11434733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11632.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Litiumfluorid används i stor utsträckning inom många områden. Det används vid lödning av glasfoder som hjälplösningsmedel. Den finner tillämpning som en tillsats av aluminiumelektrolys och elektrolys av sällsynta jordartsmetaller som en kristall i röntgenspektrometri. Den används också i specialiserad UV-optik på grund av dess stora bandgap och genomskinlighet för ultraviolett strålning med kort våglängd. Det är inblandat att registrera exponering för joniserande strålning från gammastrålar, beta-partiklar och neutroner i termoluminescerande dosimetrar. I kärnreaktorer blandas litiumfluorid med berylliumfluorid för att bilda ett baslösningsmedel, som används i smält-saltreaktorexperiment (MSRE). Dessutom är det användbart som ett kopplingsskikt för att förbättra elektroninjektion i polymera lysdioder (PLED) och organiska ljusemitterande dioder (OLED).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Litiumfluorid används i stor utsträckning inom många områden. Det används vid lödning av glasfoder som hjälplösningsmedel. Den finner tillämpning som en tillsats av aluminiumelektrolys och elektrolys av sällsynta jordartsmetaller som en kristall i röntgenspektrometri. Den används också i specialiserad UV-optik på grund av dess stora bandgap och genomskinlighet för ultraviolett strålning med kort våglängd. Det är inblandat att registrera exponering för joniserande strålning från gammastrålar, beta-partiklar och neutroner i termoluminescerande dosimetrar. I kärnreaktorer blandas litiumfluorid med berylliumfluorid för att bilda ett baslösningsmedel, som används i smält-saltreaktorexperiment (MSRE). Dessutom är det användbart som ett kopplingsskikt för att förbättra elektroninjektion i polymera lysdioder (PLED) och organiska ljusemitterande dioder (OLED).
Löslighet
Löslig i vatten och vätefluorid. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vattenlösningar, starka syror och starka oxidationsmedel. Hydrolyserar i närvaro av vatten för att bilda fluorvätesyra som angriper glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-24-4
Molekylformel FLi
Molekylvikt (g/mol) 25.94
MDL-nummer MFCD00011090
InChI-nyckel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC-namn litium;fluorid
LEDER [Li+].[F-]
Specifikationer
Kokpunkt 1680 °C
Kemiskt namn eller material Lithium fluoride
Smältpunkt 845 °C
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.3915
Densitet 2.635
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Löslighetsinformation Löslig i vatten och vätefluorid. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 25.94
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.