Läs mer
Lithium fluoride, 98.5%
Produktkod. 11376728
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376728 50 g 50g
11366728 250 g 250g
11356728 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013406.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For Use in Vitreous Enamels and Glazes, As Flux in Soldering and Welding Aluminum, Infrared Spectrophotometers | CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Polyetenpulver används som tillsats till omättade polyestrar, epoxider och andra polymerer för att ge de unika egenskaperna hos polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE). Det används ofta för tillverkning av olika behållare, brickor, dispenseringsflaskor, plastfolier, plastpåsar för datorkomponenter och olika gjuten laboratorieutrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-24-4
Molekylformel FLi
Molekylvikt (g/mol) 25.94
MDL-nummer MFCD00011090
InChI-nyckel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
LEDER [Li+].[F-]
Specifikationer
Kokpunkt 1680°C
Kemiskt namn eller material Lithium fluoride
Smältpunkt 845°C
Namnnotering Volatizes at 1100°-1200°
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.5%
Löslighetsinformation Soluble in water and in acids. Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in alcohol.
IUPAC-namn litium(1+)fluorid
Formel vikt 25.94
Odör Odorless
Brytningsindex 1.3915
Utseende White powder
Densitet 2.635
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.