Läs mer
Litiumfluorid, 99,85 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303458
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303458 50 g 50g
11313458 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036359.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Används vid framställning av överkänsliga termoluminiscerande material, dosimetrar och vid rumstemperaturoxidation av ädelmetaller med fluor i vattenfri HF. Det används främst som en komponent i smälta salter. Litiumfluorid utgör den grundläggande beståndsdelen i den föredragna fluoridsaltblandningen som används i vätske-fluorid kärnreaktorer. Litiumfluorid används ofta i PLED och OLED som ett kopplingsskikt för att förbättra elektroninjektion. LiF-kristaller är transparenta för ultraviolett strålning med kort våglängd, mer än något annat material. LiF används därför i specialiserad UV-optik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-24-4
Molekylformel FLi
Molekylvikt (g/mol) 25.94
MDL-nummer MFCD00011090
InChI-nyckel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC-namn litium;fluorid
LEDER [Li+].[F-]
Specifikationer
Kokpunkt 1680°C
Kemiskt namn eller material Lithium fluoride
Smältpunkt 845°C
Färg Vitt
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiF
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Löslighetsinformation Soluble in 0.29g/100 mL (20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 25.94
Procent renhet 99.85%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.3915
Densitet 2.635 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.