Läs mer
Litiumfluorid, 99,98 % (metallbas)
Beskrivning
Litiumfluorid används i stor utsträckning inom många områden. Det används vid lödning av glasfoder som hjälplösningsmedel. Den finner tillämpning som en tillsats av aluminiumelektrolys och elektrolys av sällsynta jordartsmetaller som en kristall i röntgenspektrometri. Den används också i specialiserad UV-optik på grund av dess stora bandgap och genomskinlig till kortvågig ultraviolett strålning. Det är inblandat att registrera exponering för joniserande strålning från gammastrålar, beta-partiklar och neutroner i termoluminescerande dosimetrar. I kärnreaktorer blandas litiumfluorid med berylliumfluorid för att bilda ett baslösningsmedel, som används i smält-saltreaktorexperiment (MSRE). Dessutom är det användbart som ett kopplingsskikt för att förbättra elektroninjektion i polymera lysdioder (PLED) och organiska ljusemitterande dioder (OLED).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kokpunkt | 1680 °C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium fluoride |
| Smältpunkt | 845 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.3915 |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Densitet | 2.635 g/mL |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.