Läs mer
Litiumfluorid, Puratronic™, 99,99 % (metallbas)
Beskrivning
Används i specialiserad UV-optik. Används även som kristall i röntgenspektrometri. Används brett i PLED (Polymer Light Emitting Diodes) och OLED (Organic Light Emitting Diodes) som ett kopplingsskikt för att förbättra elektroninjektion. Finns i kärnreaktorer med flytande fluor. Används för att registrera joniserande strålning i termoluminescerande dosimetrar. Komponent av smälta salter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1680 °C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium fluoride |
| Smältpunkt | 845 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.3915 |
| Utseende | Vitt pulver |
| Analysprocentintervall | 99,99 % (metallbas) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lithium fluoride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.