Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Fluoride |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | LiF |
| UN-nummer | 3288 |
| Formel vikt | 25.94g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | purum |
| Densitet | 2.64g/mL at 25°C |