Läs mer
Litiumfluorid, TRC
Produktkod. 30466355
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30466355 10 g
1 options
Produktkod. 30466355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL39769810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium fluoride
CAS 7789-24-4
Kvantitet 10 g
Molekylformel LiF
InChI formel InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
LEDER [Li+].[F-]
IUPAC-namn litium; Fluorid
Molekylvikt (g/mol) 25.938
Formel vikt 26.014