Läs mer
Lithium fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11302418
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302418 10 g 10g
11312418 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014463.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Används i specialiserad UV-optik. Används även som kristall i röntgenspektrometri. Används brett i PLED (Polymer Light Emitting Diodes) och OLED (Organic Light Emitting Diodes) som ett kopplingsskikt för att förbättra elektroninjektion. Finns i kärnreaktorer med flytande fluor. Används för att registrera joniserande strålning i termoluminescerande dosimetrar. Komponent av smälta salter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-24-4
Molekylformel FLi
Molekylvikt (g/mol) 25.94
MDL-nummer MFCD00011090
InChI-nyckel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
LEDER [Li+].[F-]
Specifikationer
Kokpunkt 1680°C
Kemiskt namn eller material Lithium fluoride
Smältpunkt 845°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Less soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-namn litium(1+)fluorid
Formel vikt 25.94
Odör Odorless
Brytningsindex 1.3915
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.635 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.