Läs mer
Litiumformiathydrat, 98 %
Produktkod. 11438017
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438017 250 g 250g
11428017 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17432.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 6108-23-2 | CHLiO2 | 51,96 g/mol
Den används i undersökningen av signalfading i litiumformat EPR-dosimetrar med en ny känslig metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i undersökningen av signalfädning i litiumformat EPR
-dosimetrar med en ny känslig metod.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6108-23-2
Molekylformel CHLiO2
Molekylvikt (g/mol) 51.96
MDL-nummer MFCD00050823
InChI-nyckel XKPJKVVZOOEMPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium formate monohydrate, unii-zqs5s890b6, formic acid, lithium salt, monohydrate, lithium formate hydrate, monolithium formate monohydrate, lithium formate monohydrate mi, acmc-209mow, lithotab formira hydrate, li.cho2.h2o, lithium formate, reagent
PubChem CID 23702287
IUPAC-namn litium;formiat;hydrat
LEDER [Li+].[O-]C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium formate hydrate
Smältpunkt 94 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Odör Mild
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 51,96 (Vattenfri alkoholik)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.