Läs mer
Lithium hexafluoroantimonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348907
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348907 25 g 25g
11358907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038595.14
Request Bulk or Custom Format
Litiumhexafluorantimonat som fotoinitiator för framställning av polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18424-17-4
Molekylformel F6LiSb
Molekylvikt (g/mol) 242.69
MDL-nummer MFCD00042319
InChI-nyckel YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Synonym lithium hexafluoroantimonate, lithium 1+ ion hexafluorostibanuide, acmc-1bpt7, lithotab hexafluorostibanuide, lithium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, lithium salt, lithium hexafluoroantimonate 1-, lithium hexakis fluoranyl antimony 1-
PubChem CID 16700586
IUPAC-namn litium;hexafluorantimon(1-)
LEDER [Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Lithium hexafluoroantimonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1549
Löslighetsinformation Very soluble in water
Formel vikt 242.68
Procent renhet 97%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.