Läs mer
Lithium hexafluoroarsenate(V), 99%
Produktkod. 11367217
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367217 10 g 10g
11357217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11367217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011530.09
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 29935-35-1 | AsF6Li | 195.85 g/mol
Litiumhexafluorarsenat(V) är ett potentiellt batterielektrolytmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29935-35-1
Molekylformel AsF6Li
Molekylvikt (g/mol) 195.85
MDL-nummer MFCD00011076
InChI-nyckel YYPUQABLGAAHDV-UHFFFAOYSA-H
Synonym lithium hexafluoroarsenate, lithium hexafluoroarsenate v, lithium hexafluoroarsoranuide, lithium hexakis fluoranyl arsenic 1-, lithotab hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, lithium 1+ hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 9837036
LEDER [Li+].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[As+5]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hexafluoroarsenate(V)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn litium;hexafluoroarsenik(1-)
Formel vikt 195.85
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.