Läs mer
Litiumhexafluorfosfat, 98 %, rent
Produktkod. 10701091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701091 25 g Plastflaska 25g
10589623 5 g Plastflaska 5g
10388933 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191260250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 21324-40-3 | F6LiP | 151,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21324-40-3
Molekylformel F6LiP
Molekylvikt (g/mol) 151.91
MDL-nummer MFCD00011096
InChI-nyckel AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
PubChem CID 23688915
IUPAC-namn litium;hexafluorfosfat
LEDER [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hexafluorophosphate
Färg Vitt
Fysisk form Rykande Pulver
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ex Li)
Linjär formel LiPF6
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys
Formel vikt 151.91
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.