Läs mer
Litiumhexafluorsilikat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333748
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333748 25 g 25g
11323748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039332.14
Request Bulk or Custom Format
Litiumhexafluorsilikat används som kemikalier, farmaceutiska intermediärer och reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17347-95-4
Molekylformel F6LiSi
Molekylvikt (g/mol) 149.02
MDL-nummer MFCD00049473
InChI-nyckel ZXUANORTLYQJEG-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hexafluorosilicate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2856
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 155.96
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.