Läs mer
Lithium hydride, 97%, pure, powder (<100 μm), Thermo Scientific™
Produktkod. 10760891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10760891 100 g 100g
10275221 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10760891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191191000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7580-67-8
Molekylformel HLi
Molekylvikt (g/mol) 7.95
MDL-nummer MFCD00011074
InChI-nyckel SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
IUPAC-namn lithium;hydride
LEDER [H-].[Li+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hydride
Smältpunkt 680.0°C
Namnnotering 98%
Färg White to Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 96% min
Linjär formel LiH
Fieser 04,304; 13,165
Merck Index 15, 5589
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether
Formel vikt 7.95
Procent renhet 97%
Kvalitet Pure
Densitet 0.82, 0.8200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium hydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.