Läs mer
Lithium hydroxide, 98%, pure, anhydrous
Produktkod. 10739883 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10739883 500 g Plastflaska 500g
10728213 100 g Plastflaska 100g
11974151 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739883 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379185000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-65-2
Molekylformel HLiO
Molekylvikt (g/mol) 23.95
MDL-nummer MFCD00011095
InChI-nyckel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
LEDER [Li+].[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide
Smältpunkt 462.0°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 15,559
Löslighetsinformation Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn litium(1+)hydroxid
Formel vikt 23.95
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.43, 1.4300g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.