Läs mer
Lithium hydroxide, anhydrous, 98%
Produktkod. 15481037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481037 25 g 25g
11396728 100 g 100g
11386728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013407.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Ammoniumperoxidisulfat används i stor utsträckning som ett oxidationsmedel och radikalinitiatorer vid polymerisation av vissa alkener. Det är aktivt involverat i syntesen av kommersiellt viktiga polymerer som styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Den kombineras med tetrametyletylendiamin för att katalysera polymerisationen av akrylamid. På grund av dess oxiderande egenskaper kan den användas för att etsa koppar på kretskort som är ett alternativ till järnkloridlösning. Det fungerar också som oxidanter i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-65-2
Molekylformel HLiO
Molekylvikt (g/mol) 23.95
MDL-nummer MFCD00011095
InChI-nyckel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
LEDER [Li+].[OH-]
Specifikationer
Kokpunkt 924°C
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide, anhydrous
Smältpunkt 462°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC-namn litium(1+)hydroxid
Formel vikt 23.95
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 2.54
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.