Läs mer
Lithium hydroxide, anhydrous, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11420800
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420800 5 g 5g
11430800 25 g 25g
11440800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044471.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Den används som värmeöverföringsmedium, som lagringsbatterielektrolyt och används även för tillverkning av litiumfetter. Det används också i keramik, i vissa portlandcementformuleringar, för att ta bort koldioxid från slutna miljöer som ubåtar, rymdfarkoster och andningsapparater. Det används i förestringsreaktioner, som stabilisator vid fotografiska framkallningar och som kylmedel i tryckvattenreaktorer för korrosionskontroll.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-65-2
Molekylformel HLiO
Molekylvikt (g/mol) 23.95
MDL-nummer MFCD00011095
InChI-nyckel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
IUPAC-namn litium(1+)hydroxid
LEDER [Li+].[OH-]
Specifikationer
Kokpunkt 924°C
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide
Smältpunkt 462°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
pH 14
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2680
Merck Index 14,5534
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and methanol
Formel vikt 23.95
Procent renhet 99.995%
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 2.54 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.