Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium hydroxide |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | LiOH |
| UN-nummer | UN2680 |
| Formel vikt | 23.95g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |