Läs mer
Lithium hydroxide monohydrate, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11480800
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Produktkod. 11480800
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044473.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lithium hydroxide monohydrate, H3LiO2, CAS Number-1310-66-3, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide monohydrate, lioh water, lithiumhydrate, hydroxyde de lithium, lithium hydroxido, lithium hydroxide, monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lioh.hydrate, lioh-hydrate, 100g, 99.995% (Metals basis), White | CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Litiumhydroxid används för framställning av litiumfetter, litiumtvålar, litiumstearat och litiumsalter. Den finner användning som en koldioxidadsorbent i andningsgasreningssystem för rymdfarkoster, ubåtar och rebreathers; som en lagringsbatterielektrolyt; som ett värmeöverföringsmedium och som en katalysator för polymerisationsreaktion. Det används också i keramik och vissa portlandcementformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-66-3
Molekylformel H3LiO2
Molekylvikt (g/mol) 41.96
MDL-nummer MFCD00149772
InChI-nyckel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC-namn litium;hydroxid;hydrat
LEDER [Li+].O.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vikt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Densitet 1.51 g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.