Läs mer
Lithium hydroxide monohydrate, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11490800
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490800 500 g 500g
11470800 25 g 25g
11480800 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044473.36
Request Bulk or Custom Format
Lithium hydroxide monohydrate, H3LiO2, CAS Number-1310-66-3, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide monohydrate, lioh water, lithiumhydrate, hydroxyde de lithium, lithium hydroxido, lithium hydroxide, monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lioh.hydrate, lioh-hydrate, 100g, 99.995% (Metals basis), White | CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Litiumhydroxid används för framställning av litiumfetter, litiumtvålar, litiumstearat och litiumsalter. Den finner användning som en koldioxidadsorbent i andningsgasreningssystem för rymdfarkoster, ubåtar och rebreathers; som en lagringsbatterielektrolyt; som ett värmeöverföringsmedium och som en katalysator för polymerisationsreaktion. Det används också i keramik och vissa portlandcementformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-66-3
Molekylformel H3LiO2
Molekylvikt (g/mol) 41.96
MDL-nummer MFCD00149772
InChI-nyckel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC-namn litium;hydroxid;hydrat
LEDER [Li+].O.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vikt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Densitet 1.51
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.