Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Hydroxide Monohydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | LiOH · H2O |
| UN-nummer | 2680 |
| IUPAC-namn | lithium;hydroxide;hydrate |
| Formel vikt | 41.96g/mol |
| Procent renhet | ≥98.5% |
| Kvalitet | purum |