Läs mer
Litiumhydroxidmonohydrat, LiOH 56,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336738
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336738 50 g 50g
11346738 500 g 500g
11326738 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013409.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Natriumbromid används i farmaceutiska tillämpningar, används i fotografisk bearbetning och kemiska mellanprodukter för produktion av kemikalier och bromider. Det används ofta som ett antikonvulsivt medel. Används även för beredning av borrvätskor, kompletteringsvätskor och formuleringar för borrslam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-66-3
Molekylformel H3LiO2
Molekylvikt (g/mol) 41.96
MDL-nummer MFCD00149772
InChI-nyckel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
LEDER [Li+].O.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide monohydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 56.5% min
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC-namn litium(1+)-hydrathydroxid
Formel vikt 41.96 (23.95 Anhydrous)
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 1.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium hydroxide monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.