Läs mer
Lithium Hydroxide Monohydrate, puriss p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15696050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15696050 250 g Poly Bottle 250g
1 options
Produktkod. 15696050 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 62531250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium hydroxide monohydrate
Smältpunkt 423°C
CAS 1310-66-3
Färg Colorless
pH Alkaline
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel H3LiO2
Linjär formel LiOH · H2O
MDL-nummer MFCD00149772
UN-nummer UN2680
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI-nyckel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].O.[OH-]
IUPAC-namn lithium(1+) hydrate hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formel vikt 41.96g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1.80g/cm3