Läs mer
Lithium Hydroxide Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15641710 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15641710 10 g Poly bottle 10g
1 options
Produktkod. 15641710 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1951910G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Hydroxide Monohydrate
Smältpunkt 423°C
CAS 1310-66-3
Färg Colorless
pH Alkaline
Fysisk form Solid
Kvantitet 10 g
Molekylformel H3LiO2
Linjär formel LiOH · H2O
MDL-nummer MFCD00149772
UN-nummer UN2680
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI-nyckel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].O.[OH-]
IUPAC-namn lithium(1+) hydrate hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formel vikt 41.96g/mol
Procent renhet ≥99.998% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Odör Weak
Förpackning Poly bottle
Densitet ∽1.830g/cu.cm at 20°C