Läs mer
Lithium Hydroxide Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Hydroxide Monohydrate |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 42.0293 |