Läs mer
Lithium Hydroxide, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium hydroxide |
| Smältpunkt | 470°C |
| Färg | Violet to White |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | LiOH |
| UN-nummer | UN2680 |
| Formel vikt | 23.95g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |