Läs mer
Lithium Hydroxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Hydroxide |
| CAS | 1310-65-2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | HLiO |
| Synonym | Lithium Hydroxide, Lithium Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Li+].[OH-] |
| IUPAC-namn | lithium;hydroxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 23.95 |
| Formel vikt | 24.0187 |