Läs mer
Lithium iodide, 99%, pure, anhydrous
Produktkod. 10771861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771861 250 g Glasflaska 250g
10606422 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10771861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203592500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-51-2
Molekylformel ILi
Molekylvikt (g/mol) 133.84
MDL-nummer MFCD00011092
InChI-nyckel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC-namn litium;jodid
LEDER [Li+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1171.0°C
Kemiskt namn eller material Lithium iodide
Smältpunkt 446.0°C
Namnnotering 99%
Fysisk form Powder, Crystals and/or Granules
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Linjär formel LiI
Fieser 01,615; 04,304; 05,410; 07,208; 09,283; 10,245; 11,300; 12,282; 15,185; 16,197; 17,85
Merck Index 15, 5591
Löslighetsinformation Solubility in water: 165 g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formel vikt 133.85
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.49
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.