Läs mer
Litiumjodid, vattenfri, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308598
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308598 25 g 25g
11318598 100 g 100g
11450321 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040666.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
Används som elektrolyt i högtemperaturbatterier och konstgjorda pacemakers. Fosfor, som är ett komplex av jod, används vid neurondetektion, i en elektrolyt av den färgsensibiliserade solcellen. Det är en elektrolyttillsats för litium-svavelbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-51-2
Molekylformel ILi
Molekylvikt (g/mol) 133.84
MDL-nummer MFCD00011092
InChI-nyckel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC-namn litium;jodid
LEDER [Li+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1170°C to 1190°C
Kemiskt namn eller material Lithium iodide
Smältpunkt 449°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Crystalline, Powder
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiI
Merck Index 14,5535
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vikt 133.84
Procent renhet 99.95%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.955
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 4.076 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.