Läs mer
Lithium iodide hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11396817
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396817 5 g 5g
11386817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010738.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-80-7 | ILi | 133.84 g/mol
Litiumjodidhydrat används som ett reagens för esterklyvning och dekarboxylering och CC-bindningsbildande reaktioner. Det används också som källa för nukleofil jodid, som en mild Lewis-syra, epoxidöppning och som tillsats för metallorganiskt förmedlade transformationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85017-80-7
Molekylformel ILi
Molekylvikt (g/mol) 133.84
MDL-nummer MFCD00149769
InChI-nyckel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
IUPAC-namn litium;jodid;hydrat
LEDER [Li+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium iodide hydrate
Smältpunkt 73°C (in -H2O)
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5535
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vikt 133.84 (Anhydrous)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Air and light sensitive; Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.