Läs mer
Lithium Iodide Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Iodide Hydrate |
| CAS | 85017-80-7 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Molekylformel | ILi . x(H2O) |
| InChI formel | InChI=1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Li]I |
| IUPAC-namn | iodolithium |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.9 |
| Formel vikt | 133.9205 |