Läs mer
Litiumjodid, MP Biomedicals
Produktkod. 11403462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403462 10 g 10g
11413462 50 g 50g
11423462 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403462 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215525910
Ger en disig lösning med 50 % (vikt/volym) i H 2 O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-51-2
Molekylformel ILi
Molekylvikt (g/mol) 133.84
MDL-nummer MFCD00011092
InChI-nyckel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC-namn litium(1+)jodid
LEDER [Li+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Iodide
Kvantitet 10 g
Formel vikt 133.8