Läs mer
Lithium iodide, ultra dry, 99% (metals basis)
Produktkod. 11400690
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400690 10 g 10g
11309668 50 g 50g
11399658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044159.09
Request Bulk or Custom Format
Ljuskänslig och hygroskopisk
Det används som absorbent i kylprocesser, som katalysator och vid fotografering. Det är också användbart för organisk syntes, pessatjodering, klyvning av estrar, etrar, epoxider, dekarboetoxylering, karbonylering och aldolkondensation. Det används för tillverkning av läkemedel och mineralvatten. Det används i elektrokemi och redoxreaktioner. Litiumjodid är också en katalyserad konjugatadditionsreaktion avβ -dikarbonylföreningar. Det är också användbart för tetratiokinodimetan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-51-2
Molekylformel ILi
Molekylvikt (g/mol) 133.84
MDL-nummer MFCD00011092
InChI-nyckel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC-namn litium;jodid
LEDER [Li+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1170°C to 1190°C
Kemiskt namn eller material Lithium iodide, ultra dry
Smältpunkt 449°C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,methanol and ammonium hydoxide.
Formel vikt 133.84
Odör Odorless
Brytningsindex 1.955
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Utseende White powder
Densitet 4.076 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.