Läs mer
Lithium isobutyrate, 98+%
Produktkod. 11368138
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368138 500 g 500g
11348138 25 g 25g
11358138 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039372.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25179-23-1 | C4H7LiO2 | 94.038 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25179-23-1
Molekylformel C4H7LiO2
Molekylvikt (g/mol) 94.038
MDL-nummer MFCD00210622
InChI-nyckel IIDVGIFOWJJSIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium isobutyrate, lithium 2-methylpropanoate, acmc-1ccd2, isobutyric acid lithium salt, lithium 1+ isobutyrate, lithium 1+ ion isobutyrate
PubChem CID 23665557
IUPAC-namn litium;2-metylpropanoat
LEDER [Li+].CC(C)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium isobutyrate
Kvantitet 500 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 94.03
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder or Lumps
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.