Läs mer
Litiumisotopstandard: Li @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (berikat i Li-6), VHG™
Produktkod. 17948049
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17948049 100 ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17948049 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS6LIZ100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litiumisotopstandard: Li @ 100 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Li-6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium 6
CAS 14258-72-1
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lithium 6
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 6Li
Synonym 6Li
LEDER [6Li]
IUPAC-namn Litium 6
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.02
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 6,0151 g/mol