Läs mer
Lithium L-lactate, 97%
Produktkod. p-7081724
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11428980
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11818.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27848-80-2 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Användbar kiral synton, byggsten för depsipeptider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27848-80-2
Molekylformel C3H5LiO3
Molekylvikt (g/mol) 96.01
MDL-nummer MFCD00065399
InChI-nyckel GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonym lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
IUPAC-namn litium;(2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium L-lactate
Smältpunkt 253°C to 255°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 3568332
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation −14° (c=1 in water)
Formel vikt 96.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.