Läs mer
Lithium manganese(III,IV) oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11323768
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323768 25 g 25g
11313768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040250.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12057-17-9 | LiMn2O4 | 180.81 g/mol
Det används som anodmaterial för högpresterande litiumjonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12057-17-9
Molekylformel LiMn2O4
Molekylvikt (g/mol) 180.81
MDL-nummer MFCD01114233
InChI-nyckel KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium manganese(III,IV) oxide
Smältpunkt >400°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiMn2O4
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.81
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.