Läs mer
Lithium manganese(III,IV) oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-7051011
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11323768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040250.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12057-17-9 | LiMn2O4 | 180.81 g/mol
Det används som anodmaterial för högpresterande litiumjonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12057-17-9
Molekylformel LiMn2O4
Molekylvikt (g/mol) 180.81
MDL-nummer MFCD01114233
InChI-nyckel KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium manganese(III,IV) oxide
Smältpunkt >400°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiMn2O4
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.81
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.