Läs mer
Lithium Metaborate/Lithium Bromide (98.5%/1.50%) Fusion Flux Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15256046 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Triple-leached LDPE bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15256046 1 kg Triple-leached LDPE bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15256046 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer FFB000702
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Lithium Metaborate/Lithium Bromide (98.5%/1.50%), Pure Grade Fusion Flux for Sample Preparation, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Pure Grade Fusion Flux
  • 1 kg
  • Lithium Metaborate/Lithium Bromide (98.5%/1.50%)
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Metaborate/Lithium Bromide (99.5%/0.50%) Fusion Flux Ultra-Pure Crystal For Sample Preparati
Namnnotering Fusion Flux Pure
Kvantitet 1 kg
Kvalitet Pure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fusion Flux Pure Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium metaborate,lithium bromide
Product intended for laboratory use only