Läs mer
Lithium meta-Borate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15528004 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528004 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15528004 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 238205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium meta-Borate
CAS 13453-69-5
Kvantitet 100 g
Molekylformel B4H14Li2O7
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-namn lithium;oxido(oxo)borane
Molekylvikt (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formel vikt 49.75
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 1.40kg