Läs mer
Lithium Metaborate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium metaborate |
| Smältpunkt | 845°C |
| CAS | 13453-69-5 |
| Färg | White |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | B4H14Li2O7 |
| Linjär formel | LiBO2 |
| MDL-nummer | MFCD00011089 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Visa mer |