Läs mer
Lithium metaborate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11344277
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344277 50 g 50g
11334277 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036760.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Det fungerar som ett stöd för antioxidantegenskaper i mänskliga och djurs vävnader. Används i icke-linjära optiska material och mobiltelefoner. Den används för att mäta totala element i jord, geologiska, växter och andra naturliga organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-69-5
Molekylformel B4H14Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 183.23
MDL-nummer MFCD00011089
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium metaborate
Smältpunkt 845°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Linjär formel LiBO2
Löslighetsinformation soluble in ethanol.
IUPAC-namn tetraboronheptahydrat dilitium
Formel vikt 49.75
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.397
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.