Läs mer
Litiummetaborat, vattenfritt, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397427
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11397427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012591.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Används vid boratfusionsprovberedning av olika prover för analys med XRF, AAS, ICP-MS, ICP-AES och ICP-OES. Används för att bestämma spårhalten av grundämnen i förorenad jord. Användbart foder som löser upp sura oxider som SiO 2 och Fe 2 O 3 . En blandning av litiummetaborat och litiumtetraborat är användbar för att lösa upp det mesta av de oorganiska oxiderna för att möjliggöra spektrokemisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-69-5
Molekylformel B4H14Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 183.23
MDL-nummer MFCD00011089
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium metaborate, anhydrous
Smältpunkt 845°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in ethanol. Partially soluble in cold water.
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)boran
Formel vikt 49.75
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.397 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium metaborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lithium metaborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.