Läs mer
Lithium Metaborate Anhydrous, Extra Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10656072 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656072 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10656072 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2330/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 845°C
CAS 13453-69-5
Färg White
pH 10
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel B4H14Li2O7
MDL-nummer 11089
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-namn tetraboron heptahydrate dilithium
Molekylvikt (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formel vikt 49.75g/mol
Förpackning Plastic powder jar