Läs mer
Litiummetaborat, vattenfritt, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348497
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348497 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11348497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032576.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Litiummetaborat används vanligtvis som en sammansmält förening eller en komponent för en analys. Det har använts för analys av vildris för kisel, kalcium, magnesium och kalium. Litiummetaborat användes för att smälta samman med fasta prover för sönderdelning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-69-5
Molekylformel B4H14Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 183.23
MDL-nummer MFCD00011089
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium metaborate
Smältpunkt 845°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel LiBO2
Löslighetsinformation Soluble in water (25.7mg/ml at 20°C).
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)boran
Formel vikt 49.75
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.397 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.