Läs mer
Lithium metaborate, dried, 99%
Produktkod. 11428850
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428850 25 g 25g
11483197 100 g 100g
11493197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16145.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Litiummetaborat är ett effektivt flussmedel för silikater och andra stenbildande mineraler. En förbättrad litiummetaboratfusionsteknik för induktivt kopplad plasmamasspektrometrisk analys av felsiska bergarter föreslås. Bestämningen av fluor i silikatmaterial med en fluoridjonselektiv elektrod efter fusion med litiummetaborat beskrivs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Litiummetaborat är ett effektivt flussmedel för silikater och andra stenbildande mineraler. En förbättrad litiummetaboratfusionsteknik för induktivt kopplad plasmamasspektrometrisk analys av felsiska bergarter föreslås. Bestämningen av fluor i silikatmaterial med en fluoridjonselektiv elektrod efter fusion med litiummetaborat beskrivs.
Löslighet Lösligt i
vatten (27,5g/L).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, alkalimetaller, syraanhydrider, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-69-5
Molekylformel B4H14Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 183.23
MDL-nummer MFCD00011089
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)boran
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium metaborate
Smältpunkt 845°C
Namnnotering dried
Kvantitet 25 g
Linjär formel LiBO2
Löslighetsinformation Soluble in water(27.5g/L).
Formel vikt 49.75
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.397
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium metaborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium metaborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.