Läs mer
Lithium Metaborate (100%), Fusion Flux Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12991781 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12991781 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 12991781 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer FFB000002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Lithium Metaborate (100%), Pure Grade Fusion Flux for Sample Preparation, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Pure Grade Fusion Flux
  • 1 kg
  • Lithium Metaborate (100%)
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Metaborate
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 13453-69-5
Analyscertifikat With Certificate of Analysis.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Fysisk form Crystalline
Molekylformel B4H14Li2O7
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-namn tetraboron heptahydrate dilithium
Molekylvikt (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Kvantitet 1 kg
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BORATE FUSION FLUX
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler..
Product intended for laboratory use only