Läs mer
Lithium Metaborate (100%), Fusion Flux Ultra-Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11935194 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11935194 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11935194 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer FFB000003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Lithium Metaborate (100%), Ultra Pure Grade Fusion Flux for Sample Preparation, SPEX CertiPrep™. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Ultra Pure Grade Fusion Flux
  • 1 kg
  • Lithium Metaborate (100%)
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Metaborate
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 13453-69-5
Analyscertifikat With Certificate of Analysis.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Fysisk form Crystalline
Molekylformel B4H14Li2O7
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-namn lithium;oxido(oxo)borane
Molekylvikt (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Kvantitet 1 kg
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fusion Flux - Ultra Pure
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium metaborate
Product intended for laboratory use only