Läs mer
Litiummetaborat, Puratronic™ , 99,997 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326827
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326827 25 g 25g
11306827 100 g 100g
11316827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010739.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Används vid boratfusionsprovberedning av olika prover för analys med XRF, AAS, ICP-MS, ICP-AES och ICP-OES. Används för att bestämma spårhalten av grundämnen i förorenad jord. Användbart foder som löser upp sura oxider som SiO 2 och Fe 2 O 3 . En blandning av litiummetaborat och litiumtetraborat är användbar för att lösa upp det mesta av de oorganiska oxiderna för att möjliggöra spektrokemisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-69-5
Molekylformel B4H14Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 183.23
MDL-nummer MFCD00011089
InChI-nyckel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
LEDER [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium metaborate
Smältpunkt 845°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel LiBO2
Löslighetsinformation Soluble in ethanol. Partially soluble in cold water.
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)boran
Formel vikt 49.75
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.397 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.